Beskrivelse
- Ideel til det daglige arbejde og velegnet til industriel vask
- Påsyede lommer i siderne med venstre brystlomme til praktisk opbevaring
- Normal pasform med præformede sømme
- Justerbare manchetter
- Skjult frontpanel
- Reverskrave
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke til generelle formål |
| Størrelse | 6X-stor |
| Køn | Kvinders |
| Materiale | Bomuld |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Snaps |
| Manchet stil | Stud-fastgjort |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Ingen |
| Vis mere |