Få mere at vide
Uvex™ Eco laboratoriefrakke i 100 % bomuld til kvinder, normal pasform
Artikelnummer. 15308752 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15308752 5X-stor -
15328742 X-Small -
15338742 Lille -
15348742 Medium Hver
15358742 Større Hver
15368742 X-Large -
15378742 2X-stor -
15388742 3X-Large -
15398742 4X-stor -
15318752 6X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15308752 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8150909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 DKK
    283.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.38 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Laboratoriefrakke til kvinder, der er ideel til dagligt arbejde og velegnet til industriel vask. Har en let skræddersyet pasform og flere lommer til praktisk opbevaring.
  • Ideel til det daglige arbejde og velegnet til industriel vask
  • Påsyede lommer i siderne med venstre brystlomme til praktisk opbevaring
  • Normal pasform med præformede sømme
  • Justerbare manchetter
  • Skjult frontpanel
  • Reverskrave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse 5X-stor
Køn Kvinders
Materiale Bomuld
Farve Hvid
Lukketype Snaps
Manchet stil Stiftfastgjort
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Modstand Ingen
Stil Almindelig
Antal lommer 3
Krave type Revers
Ærmestil Fuld længde
Størrelse (engelsk) Bryst 52 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 132 cm
Længde (metrisk) 105 cm