Få mere at vide
Sharpsguard™ Øko affaldsbeholder med nålefjerner
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7226441
Farve:
Gul
Orange
Artikelnummer. 17714844
Brand: Sharpsguard™ DD442NROLR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den nye Sharpsguard™ øko-beholdere, fremstillet af mindst 40 % genbrugsplast, der bruges til bortskaffelse af skarpe genstande, der ikke er blevet forurenet med medicin.
  • Sharpsguard™ eco 0.5 med nålefjerner, er ideel til sundhedspersonale i lokalområdet og monteres nemt i en taske eller handskerum.
  • Denne beholder leveres allerede med låget samlet. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
  • Mens de er i brug, skal beholdere placeres sikkert ved hjælp af bundpladen 0,5 fra vores POUDS™ rækkevidde.
  • Bortset fra en forskel i farvenuance og et tilføjet 'R' i slutningen af produktkoden, er der ingen forskel på det sikre og brugervenlige udvalg, som du kender og stoler på.
  • Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.4 L
Farve Orange
Dimensioner (L x B x H) 79 x 45 x 206 mm
Åbningsstørrelse (metrisk) 26 x 30 mm
Vægt (metrisk) 88 g
Inkluderer Nålefjerner