Få mere at vide
Sharpsguard™ Øko affaldsbeholder med nålefjerner
Artikelnummer. 17724844
Skift visning
Farve:
Gul
Orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17724844 Gul
17714844 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17724844 Leverandør Sharpsguard™ Leverandørnr. DD442NRYLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00 DKK
    15.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.68 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Den nye Sharpsguard™ øko-beholdere, fremstillet af mindst 40 % genbrugsplast, der bruges til bortskaffelse af skarpe genstande, der ikke er blevet forurenet med medicin.
  • Sharpsguard™ eco 0.5 med nålefjerner, er ideel til sundhedspersonale i lokalområdet og monteres nemt i en taske eller handskerum.
  • Denne beholder leveres allerede med låget samlet. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
  • Mens de er i brug, skal beholdere placeres sikkert ved hjælp af bundpladen 0,5 fra vores POUDS™ rækkevidde.
  • Bortset fra en forskel i farvenuance og et tilføjet 'R' i slutningen af produktkoden, er der ingen forskel på det sikre og brugervenlige udvalg, som du kender og stoler på.
  • Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.4 L
Farve Gul
Dimensioner (L x B x H) 79 x 45 x 206 mm
Åbningsstørrelse (metrisk) 26 x 30 mm
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 88 g
Inkluderer Nålefjerner