Få mere at vide
Sharpsguard™ Øko affaldsbeholder med nålefjerner
Beskrivelse
- Sharpsguard™ eco 0.5 med nålefjerner, er ideel til sundhedspersonale i lokalområdet og monteres nemt i en taske eller handskerum.
- Denne beholder leveres allerede med låget samlet. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
- Mens de er i brug, skal beholdere placeres sikkert ved hjælp af bundpladen 0,5 fra vores POUDS™ rækkevidde.
- Bortset fra en forskel i farvenuance og et tilføjet 'R' i slutningen af produktkoden, er der ingen forskel på det sikre og brugervenlige udvalg, som du kender og stoler på.
- Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0.4 L |
| Farve | Orange |
| Dimensioner (L x B x H) | 79 x 45 x 206 mm |
| Åbningsstørrelse (metrisk) | 26 x 30 mm |
| Vægt (metrisk) | 88 g |
| Inkluderer | Nålefjerner |