Få mere at vide
Gilac™ Øko affaldsbeholder og låg
Description
- Stor gadeaffaldsspand med anti-spild låg lavet af genanvendt polyethylen
- Meget robust skraldespand med 2 håndtag for nem håndtering og 4 låsekroge til at sikre låget
- Kan indbygges uden låg og er ideel som udendørs affaldsspand
- Denne skraldespand, lavet i Frankrig, er øko-bæredygtig i designet
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 83 l |
| Farve | Sort |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | HDPE |
| Produkttype | Affaldsbeholder |