Få mere at vide
Brannan™ ECO-therm Laboratorietermometer med 3-punkts sporbar kalibrering
Artikelnummer. 17892998
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +150 °C
-35 °C til +50 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Artikelnummer. 17892998
Brand: Brannan™ 46/703/0 + 49/101/0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ECO-therm™ grøn spiritus laboratorietermometer komplet med kalibreringscertifikat.
  • Laboratorietermometer
  • Sikker fyld uden kviksølv
  • De ECO-therm™ termometre, fyldt med fødevaresikre olier, kvaliteten og opløsningen gør disse til en ideel erstatning for generelle kviksølvtermometer
  • Ikke-rullende endekappe
  • Leveres som standard i beskyttende individuelt, genlukkeligt teleskoprør
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0 °C, 50 °C, 90 °C
Certificeringer/compliance UK kan spores til nationale standarder ISO 9001
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Længde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Glas
Termometer Fyld Grøn Ånd
Maks. Temperatur (engelsk) 230 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelsk) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 230 °F
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Nøjagtighed ±1,0 °C ved 35 °C
Underafdeling 1 °C
Nedsænkningslængde 76 mm
Bredde (metrisk) 1.2 cm