Få mere at vide
Sharpsguard™ Øko Teater Affaldsbeholder
Artikelnummer. 17734864
Skift visning
Farve:
Gul
Orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17734864 Gul
17724864 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17734864 Leverandør Sharpsguard™ Leverandørnr. DD540YLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    973.00 DKK
    755.09 DKK / Pakke med 4
    Spare 217.91 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Den nye Sharpsguard™ øko-beholdere, fremstillet af mindst 40 % genbrugsplast, der bruges til bortskaffelse af skarpe genstande, der ikke er blevet forurenet med medicin.
  • Sharpsguard™ theater+ er designet til at blive brugt opretstående for at lette bortskaffelsen af lange instrumenter såsom hæftepistoler samt thoraxafløb.
  • Den er ideel til teatre, akutmedicinske områder og røntgenafdelinger.
  • Den har en midlertidig lukning til mellem brug og sikker permanent lukning for sikker transport.
  • Denne beholder leveres med bund og låg separat. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
  • Den er designet til at passe sikkert og sikkert ind i vores POUDS™ mobilholdere.
  • Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Sharpsguard, Eco, Orange, Teater, teater, Affaldsbeholder, bortskaffelse
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 32 L
Farve Gul
Dimensioner (L x B x H) 307 x 291 x 710 mm
Mængde 4/Pk.
Vægt (metrisk) 1729 g
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af forurenede skarpe genstande
Materiale Plast
Produkttype Affaldsbeholder