Få mere at vide
Sharpsguard™ Øko Teater Affaldsbeholder
Beskrivelse
- Sharpsguard™ theater+ er designet til at blive brugt opretstående for at lette bortskaffelsen af lange instrumenter såsom hæftepistoler samt thoraxafløb.
- Den er ideel til teatre, akutmedicinske områder og røntgenafdelinger.
- Den har en midlertidig lukning til mellem brug og sikker permanent lukning for sikker transport.
- Denne beholder leveres med bund og låg separat. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
- Den er designet til at passe sikkert og sikkert ind i vores POUDS™ mobilholdere.
- Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Sharpsguard, Eco, Orange, Teater, teater, Affaldsbeholder, bortskaffelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 32 L |
| Farve | Orange |
| Dimensioner (L x B x H) | 307 x 291 x 710 mm |
| Mængde | 4/Pk. |
| Vægt (metrisk) | 1729 g |