Få mere at vide
BOLA Eco-Stopcock-Plugs
Længde (metrisk):
13,5 mm
18,2 mm
18,8 mm
19,5 mm
21,5 mm
24 mm
28 mm
29,2 mm
Inkluderer:
med boring
uden boring
Description
With grip and nut made of PP, washer included.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Længde (metrisk) | 24 mm |
| Lukkestørrelse | M14 |
| Bredde (metrisk) | 49 mm |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Inkluderer | uden boring |