Få mere at vide
Notrax Øko Stance™ Hård anti-træthedsmåtte med sorbent
Artikelnummer. 17732238
Skift visning
Dimensioner (L x B):
157 x 87 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17732238 157 x 87 cm
1 options
Artikelnummer. 17732238 Leverandør Notrax Leverandørnr. 585S0035BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.81 DKK
    1659.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 381.54 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Anti-træthedsmåtte designet til kombineret brug med en sorbent. Ergonomisk fordel afledt af 12,7 mm tyk arbejdsplatform med et bobledesign og støbte luftlommer nedenunder giver opdrift til grundlæggende træthedslindring.
  • Anti-træthedsmåtte designet til kombineret brug med en sorbent
  • Ramper på fire sider er hævet for at danne en holderbakke rundt om måtten
  • Ru 'griber' overflade forhindrer sorbenten i at flytte sig
  • Fremstillet af en nitrilgummiblanding af høj kvalitet, der er modstandsdygtig over for de fleste industrielle olier og designet til at give en lang levetid
  • Ikke-skiftende
  • Fri for silikone og derfor sikker til maleranlæg
  • Ergonomisk fordel afledt af 12
  • 7 mm tyk arbejdsplatform med et bobledesign og støbte luftlommer nedenunder giver opdrift til grundlæggende træthedslindring
  • Nitrilgummiblanding, modstandsdygtig over for de fleste industriolier
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 157 x 87 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 5.2 ft.
Længde (metrisk) 157 cm
Materiale Nitrilgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 87 cm