Få mere at vide
LevGo™ Eco-smartFunnel™ Engangspapir laboratorietragt, FSC Mix kredit, mikro
Beskrivelse
Miljøvenlig engangspapir laboratorietragt
- Brug med stort set enhver væske eller pulver (anbefales ikke til varme væsker)
- Bruges ofte til at indsamle sputumprøver
- Miljøvenligt papirprodukt, der naturligt nedbrydes i den almindelige kommunale affaldsstrøm
- Fremstillet af FSC™ certificeret, FDA fødevaregodkendt, lerbelagt tungt papir
- Innovativt ryglæn tillader hænderne – fri brug ved hældning af viskøse væsker
- Maksimal fleksibilitet – skær stammen til en vilkårlig åbningsstørrelse eller form
- Påfør et minimum af tryk, og tragten forbliver på plads
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Papir |
| Produkttype | Additionstragt |
| Materiale (membran) | Papir |