Få mere at vide
Lauda™ ECO REJ 1225 G kalibrering termostatisk bad med CEE7/7 stik, traditionelle kølemidler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16842360
Spænding:
230 V
Artikelnummer. 16842360
Brand: Lauda™ L002847
Kalibreringstermostatisk bad med nyeste mikroprocessorteknologi og integreret kølesystem
  • Farvet TFT display til samtidig indikation af aktuelle/indstillede værdier, grafisk illustration af temperaturprofil
  • Brugervenlig menunavigation i almindeligt sprog
  • Nem indtastning via markør og softkeys
  • Ekstra Tmax-nøgle til overtemperaturbeskyttelse
  • Fuld elektronisk kontinuerlig controller med PID handling
  • Sikkerhedsklasse III til drift med brandfarlige og ikke-brændbare væsker
  • Overtemperaturudkobling justerbar via menu
  • Vario pumpe med seks justerbare ydelsesniveauer
  • Nem kontrol af flowhastighed mellem intern og ekstern cirkulation under drift uden kontakt med bad
  • USB interface som standard
  • Kan opgraderes med et interfacemodul (analogt modul, kontaktmodul, RS 232/485-modul, Profibus , Ethernet-USB-modul)
  • Kan opgraderes med Pt 100/LiBus-modul til ekstern styring og fjernbetjening via kommandokonsol
  • Programmer med 150 temperatur-/tidssegmenter kan opdeles i fem programmer
  • 2-kammer konstruktion til konstant niveau i termostatkammer
  • Lodret justering af overløbshøjde af termostateringskammer
  • Badekar lavet af rustfrit stål med afløbsventil
  • Kondensator køling
  • Luft
  • Anvender traditionelle kølemidler (HFC'er) i overensstemmelse med europæisk lovgivning til at kontrollere F-gasser (EU) 517/2014
  • Tekniske funktioner:
    • Arbejdstemperaturområde: -25 til 200° C
    • Omgivelsestemperaturområde: 5 til 40° C
    • Varmeeffekt max: 2,6 kW
    • Strømforbrug maks.: 2,9 kW
    • Strømforbrug: 13 A
    • Badvolumen min/max: 9,3 / 12 L
    • Størrelse på bad (Ø x H): 150 x 200 mm
    • Samlede mål (B x D x H): 250 x 435 x 624 mm
    • Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
    • Kølekapacitet:
      • 20° C (2), Ethanol; 0,3 kW
      • 0° C (2), Ethanol; 0,24 kW
      • -20° C (2), Ethanol; 0,09 kW
      • -25° C (2), Ethanol; 0,04 kW
    • Standard tilbehør:
      • To skruelåg, to lukkepropper
  • Tekniske data
    Spænding 230 V