Få mere at vide
AMPri Eco-Plus Mob-cap
Artikelnummer. 31741106
Skift visning
Farve:
Grøn
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31741106 Hvid
31740986 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31741106 Leverandør AMPri Leverandørnr. 04021WM
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Engangskapsler til hygiejnisk PPE i fødevaresektoren og renrumsbrug, tilgængelige i hvid og grøn
  • Producent: AMPri
  • Mærke: Eco-Plus
  • Engangsprodukt
  • Voksen størrelse
  • Særlige egenskaber: latexfri
  • Materiale: Polypropylen
  • Anvendelsesområde: Hygiejnisk tøj
  • Brugsområde: Laboratorium, medicin, industri
  • Fødevaresikkerhed: Egnet til fede, tørre og vandige fødevarer
  • Egnede sektorer: madservice, offentlige myndigheder og hospitaler
  • Dimensioner: 440 mm x 510 mm (længde x bredde)
Tekniske data
Produkttype Mob Cap
Størrelse Medium