Få mere at vide
Gilac™ Øko pedalspand og låg
Artikelnummer. p-200108417
Kapacitet (engelsk):
60 l
80 l
120 l
Artikelnummer. 30245708
Brand: Gilac™ G618021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En økonomisk letvægts pedalspand, der er nem at flytte takket være dens hjul. Klassisk og universel med sin rektangulære form og hvide farve, den er ideel til at udstyre et professionelt køkken.
En økonomisk letvægts pedalspand, der er nem at flytte takket være dens hjul. Klassisk og universel med sin rektangulære form og hvide farve, den er ideel til at udstyre et professionelt køkken.
  • Monteret på plastikhjul for nem bevægelse
  • Lige håndtag for nem håndtering
  • Til indendørs brug
  • Uigennemsigtige vægge
  • Hvidt låg åbnes med en pedal for at undgå enhver forurening
  • Overholder HACCP-standarder
  • Struktur og hjul lavet af HDPE: et holdbart, rustbestandigt materiale
  • Høj modstandsdygtighed over for både lave temperaturer (ned til -°40 C) og høje temperaturer (op til +90 °C)
  • Nem at rengøre med vandstråle
  • Leveres i dele, med monteringsvejledning
  • 100% genanvendelig
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 60 l
Farve Hvid
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale HDPE
Produkttype Affaldsbeholder