Få mere at vide
Gilac™ Øko pedalspand og låg
Artikelnummer. 30245707
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
60 l
80 l
120 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30245707 120 l
30245708 60 l
30245713 80 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30245707 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G618221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1051.79 DKK
    785.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 266.45 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
En økonomisk letvægts pedalspand, der er nem at flytte takket være dens hjul. Klassisk og universel med sin rektangulære form og hvide farve, den er ideel til at udstyre et professionelt køkken.
En økonomisk letvægts pedalspand, der er nem at flytte takket være dens hjul. Klassisk og universel med sin rektangulære form og hvide farve, den er ideel til at udstyre et professionelt køkken.
  • Monteret på plastikhjul for nem bevægelse
  • Lige håndtag for nem håndtering
  • Til indendørs brug
  • Uigennemsigtige vægge
  • Hvidt låg åbnes med en pedal for at undgå enhver forurening
  • Overholder HACCP-standarder
  • Struktur og hjul lavet af HDPE: et holdbart, rustbestandigt materiale
  • Høj modstandsdygtighed over for både lave temperaturer (ned til -°40 C) og høje temperaturer (op til +90 °C)
  • Nem at rengøre med vandstråle
  • Leveres i dele, med monteringsvejledning
  • 100% genanvendelig
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 120 l
Farve Hvid
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale HDPE
Produkttype Affaldsbeholder