Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Eco Isolation-kjoler med snørebånd på ryggen
Artikelnummer. 17780159 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Himmelblå
Hvid
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17780159 Himmelblå
17770159 Hvid
17790159 Gul
17760159 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17780159 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. J40453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.00 DKK
    29.29 DKK / Pakke med 10
    Spare 9.71 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Disse isoleringskjoler er komplet med elastiske håndled og lette bindelukninger til travle sundhedspersonale.
  • Let og åndbar
  • Model uden krave med elastiske manchetter
  • Ryglukning med snørebånd i linning og krave
  • Båret af sundhedspersonale og besøgende over tøj
  • Beskytter patienter mod risiko for ekstern infektion
Tekniske data
Størrelse Universel
Til brug med (applikation) Tandlæge, medicinsk
Køn Unisex
Antal lommer Ingen
Produkttype Isolationskjole
Materiale Polypropylen
Farve Himmelblå
Lukketype Slips tilbage
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 17 g/m 2
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
nr. pr. pakke 10 Pk.