Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Eco Isolation-kjoler med snørebånd på ryggen
Shop alle Medicom produkter
Farve:
Green
Gul
Himmelblå
Hvid
Beskrivelse
- Let og åndbar
- Model uden krave med elastiske manchetter
- Ryglukning med snørebånd i linning og krave
- Båret af sundhedspersonale og besøgende over tøj
- Beskytter patienter mod risiko for ekstern infektion
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Til brug med (applikation) | Tandlæge, medicinsk |
| Køn | Unisex |
| Antal lommer | Ingen |
| Produkttype | Isolationskjole |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Slips tilbage |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |