Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Eco Isolation-kjoler med snørebånd på ryggen
Shop alle Medicom produkter
Farve:
Green
Gul
Himmelblå
Hvid
Beskrivelse
- Light and breathable
- Collarless model with elasticated cuffs
- Dorsal closure with laces at waistband and collar
- Worn by healthcare workers and visitors over clothing
- Protects patients from risk of external infection
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universal |
| Til brug med (applikation) | Dental, Medical |
| Køn | Unisex |
| Antal lommer | None |
| Produkttype | Isolation Gown |
| Materiale | Polypropylene |
| Farve | Green |
| Lukketype | Back Ties |
| Engangs | Single-use |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido