Få mere at vide
Sharpsguard™ Eco Cyto 5 affaldsbeholder
Artikelnummer. 17764864
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3.98 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17764864 3.98 L
1 options
Artikelnummer. 17764864 Leverandør Sharpsguard™ Leverandørnr. DD605R
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Den nye Sharpsguard™ øko-cyto-beholdere, fremstillet af mindst 40 % genbrugsplast, der bruges til bortskaffelse af skarpe genstande, der er blevet forurenet med cytotoksiske eller cytostatiske lægemidler.
  • Sharpsguard™ eco cyto 5 er en ideel beholder til skarpe genstande til generelle formål til cytotoksisk og cytostatisk affald, den giver maksimal kapacitet på minimal arbejdsplads.
  • Denne beholder leveres med bund og låg separat og indeholder en absorberende pude. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
  • Den er designet til at passe sikkert og sikkert på vores POUDS™ beslag rækkevidde.
  • Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-08, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-07, 18-02-08.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3.98 L
Lukningsfarve Lilla
Diameter (metrisk) Udvendig 176 mm
Farve Gul
Højde (metrisk) 285 mm
Model- Eco Cyto 5
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 338 g