Få mere at vide
Sharpsguard™ Eco Cyto 11.5 Affaldsbeholder
Kapacitet (metrisk):
9.27 L
Beskrivelse
- Sharpsguard™ eco cyto 11.5 er en multifunktionsbeholder til cytotoksisk og cytostatisk affald, med et robust spandhåndtag til nem transport. En bredere blænde giver nem isætning af større genstande.
- Denne beholder leveres med bund og låg separat og indeholder en absorberende pude. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
- Den er designet til at passe sikkert og sikkert ind i vores POUDS™ mobilholdere og beslagsortiment.
- Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-08, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-07, 18-02-08.
Eco Cyto, Affaldsbeholder, cytotoksisk, cytostatisk, skarpsværn
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 9.27 L |
| Lukningsfarve | Lilla |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 275 mm |
| Farve | Gul |
| Højde (metrisk) | 249 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Vægt (metrisk) | 622 g |