Få mere at vide
Skytec™ Eco Bronze Handsker
Artikelnummer. 30274611 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30274611 Lille
30274599 Medium
30274563 Større
30274537 X-Large
30274638 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274611 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. SKG00052ED
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.07 DKK
    235.13 DKK / 5 par
    Spare 148.94 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
En meget fleksibel termisk handske med genanvendt PET foring og nitrilskumkno-belægning til arbejde i olie- og våde forhold. Touchscreen-venlig og 360° graders vandafvisende behandling.
  • Isoleret handske med genanvendt polyesterindlæg
  • Blød og let liner lavet af 50% genanvendt polyester og 50% jomfru polyester
  • Fleksibel og holdbar nitrilskum-kno-belægning sikrer et sikkert greb under våde og olierede forhold
  • Let akryl inderforing giver termisk isolering
  • 360° graders vandafvisende behandling for at beskytte mod væsker
  • Touchskærmsfunktioner til at muliggøre brug med skærmenheder
  • Tætsiddende indlæg for en behagelig bæreoplevelse
  • Elastisk håndled giver en sikker pasform
  • RCS (Recycled Claim Standard) certificeret
  • 1 par = 1.500 ml (PET) plastikflaske
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A2, EN 388:2016 + A1:2018 3331B, EN 21420:2020
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Grøn, Sort
Udvendig finish Rough
Hånd Ambidextrøs
Materiale Polyester
Produkttype Isolerede handsker
Størrelse Lille
Liner materiale Akryl
Længde (metrisk) 240 mm