Beskrivelse
- Isoleret handske med genanvendt polyesterindlæg
- Blød og let liner lavet af 50% genanvendt polyester og 50% jomfru polyester
- Fleksibel og holdbar nitrilskum-kno-belægning sikrer et sikkert greb under våde og olierede forhold
- Let akryl inderforing giver termisk isolering
- 360° graders vandafvisende behandling for at beskytte mod væsker
- Touchskærmsfunktioner til at muliggøre brug med skærmenheder
- Tætsiddende indlæg for en behagelig bæreoplevelse
- Elastisk håndled giver en sikker pasform
- RCS (Recycled Claim Standard) certificeret
- 1 par = 1.500 ml (PET) plastikflaske
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A2, EN 388:2016 + A1:2018 3331B, EN 21420:2020 |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Nitrilskum |
| Farve | Grøn, Sort |
| Udvendig finish | Rough |
| Hånd | Ambidextrøs |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Isolerede handsker |
| Størrelse | Større |
| Liner materiale | Akryl |
| Vis mere |