Få mere at vide
SHOWA™ Eco Best Technology™ Engangshandsker af nitril
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Beskrivelse
- Samme ydeevne som non-EBT engangshandsker af nitril
- Eco Best Technology™ (EBT) opnåede 82% biologisk nedbrydning på 386 dage
- Nedsat risiko for allergi
- Anden huds pasform og følelse
- Anbefales til industrielle applikationer, herunder fødevarer, farmaceutiske produkter, forsyningsvirksomheder, byggeri, landbrug og bilindustrien
Overholdelse
Datatest er tilgængelig efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D5511-18, ASTM D5526 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374-2:2003, EN 374-1:2016/Type B, EN 374-5:2016 |
| Applikationer | Industri |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Sort |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Størrelse | Større |
| Vis mere |