Få mere at vide
Sharpsguard™ Øko anatomisk affaldsbeholder
Kapacitet (metrisk):
2,6 l
10,91 l
21,01 l
Beskrivelse
- Sharpsguard™ eco anatomical er til sikker bortskaffelse af anatomisk og andet potentielt smitsomt affald.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2,6 l |
| Lukningsfarve | Rød |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 178 mm |
| Farve | Gul |
| Højde (metrisk) | 166 mm |
| Til brug med (applikation) | Sikker bortskaffelse af anatomisk og potentielt smitsomt affald |