Få mere at vide
Sharpsguard™ Øko anatomisk affaldsbeholder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17754874
Kapacitet (metrisk):
2,6 l
10,91 l
21,01 l
Artikelnummer. 17754874
Brand: Sharpsguard™ DD910R
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den nye Sharpsguard™ øko anatomisk beholder, lavet af mindst 40 % genbrugsplast med rødt fast låg, er til bortskaffelse af anatomisk affald og andet potentielt smitsomt affald.
  • Sharpsguard™ eco anatomical er til sikker bortskaffelse af anatomisk og andet potentielt smitsomt affald.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10,91 l
Lukningsfarve Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 274 mm
Farve Gul
Højde (metrisk) 248 mm
Mængde 20/Pk.
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af anatomisk og potentielt smitsomt affald