Få mere at vide
Tenak™ ECO AluRack til opretstående frysere, 50 mm kassehøjde
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Kasser
Array:
3 x 3
3 x 4
3 x 5
4 x 3
5 x 3
6 x 5
7 x 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af havvandsbestandigt aluminium
- Passer i enhver fryser og kan bruges med alle standard kryobokse
- Stativ kan bruges med alle frysermærker
- Uden hvide papkasser
- Holder er udtrykt ved Højde x Afd
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Havvandsbestandig |
| Array | 3 x 3 |
| Holder | Kasser |
| Materiale | Aluminium |
| Stillinger | 9 |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Dimensioner (L x B x H) | 425 x 139 x 168 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm (kasse) |