Få mere at vide
Tenak™ ECO AluRack til opretstående frysere, 130 mm kassehøjde
Artikelnummer. 12402570 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Kasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12402570
Brand: Tenak™ TE11342
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ECO AluRack passer ind i enhver opretstående fryser og kan bruges med alle standard kryobokse.
  • Fremstillet af havvandsbestandigt aluminium
  • Passer i enhver fryser og kan bruges med alle standard kryobokse
  • Stativ kan bruges med alle frysermærker
  • Uden hvide papkasser
  • Holder er udtrykt ved Højde x Afd
Tekniske data
Oversigt Havvandsbestandig
Array 2 x 3
Holder Kasser
Materiale Aluminium
Stillinger 6
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
Dimensioner (L x B x H) 425 x 139 x 268 mm
Højde (metrisk) 130 mm (kasse)