Få mere at vide
Tenak™ Eco AluRack til opretstående fryser, til mikrotiterplader, 65 mm hyldehøjde
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Mikrotiterplader
Mikrotiterplader (21)
Mikrotiterplader (24)
Mikrotiterplader (25)
Mikrotiterplader (28)
Mikrotiterplader (35)
Mikrotiterplader (36)
Array:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 5
6 x 6
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Til brug i opretstående frysere
- Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
- Konstrueret af aluminium
Specifications
Specifications
| Array | 4 x 7 |
| Holder | Mikrotiterplader (28) |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Dimensioner (L x B x H) | 630 x 135 x 266 mm |
| Højde (metrisk) | 65 mm |