Få mere at vide
Tenak™ Eco AluRack til opretstående fryser, til mikrotiterplader, 16 mm hyldehøjde
Artikelnummer. 12468220 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Mikrotiterplader
Mikrotiterplader (114)
Mikrotiterplader (115)
Mikrotiterplader (133)
Mikrotiterplader (36)
Mikrotiterplader (45)
Mikrotiterplader (54)
Mikrotiterplader (63)
Mikrotiterplader (64)
Mikrotiterplader (68)
Mikrotiterplader (95)
Mikrotiterplader (96)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12468220
Brand: Tenak™ TE15450
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eco AluRack til opretstående frysere er designet til at holde mikrotiterplader.
  • Til brug i opretstående frysere
  • Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
  • Konstrueret af aluminium
Tekniske data
Array 9 x 5
Holder Mikrotiterplader (45)
Materiale Aluminium
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
Dimensioner (L x B x H) 450 x 135 x 153 mm
Højde (metrisk) 16 mm