Få mere at vide
Tenak™ Eco AluRack til opretstående fryser, til mikrotiterplader, 16 mm hyldehøjde
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Mikrotiterplader
Mikrotiterplader (114)
Mikrotiterplader (115)
Mikrotiterplader (133)
Mikrotiterplader (36)
Mikrotiterplader (45)
Mikrotiterplader (54)
Mikrotiterplader (63)
Mikrotiterplader (64)
Mikrotiterplader (68)
Mikrotiterplader (95)
Mikrotiterplader (96)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug i opretstående frysere
- Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
- Konstrueret af aluminium
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 9 x 7 |
| Holder | Mikrotiterplader (63) |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Dimensioner (L x B x H) | 630 x 135 x 153 mm |
| Højde (metrisk) | 16 mm |