Få mere at vide
Tenak™ Eco AluRack til Microtiter Plader
Artikelnummer. 12418200 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Plader
Plader (10)
Plader (14)
Plader (15)
Plader (25)
Plader (42)
Oversigt:
Til hylder 16 mm høje
Til hylder 25 mm høje
Til hylder 45 mm høje
Til hylder 65 mm høje
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12418200
Brand: Tenak™ TE15202
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver forskellige hyldehøjder afhængigt af præference. Tenak™ Aluminium Eco AluRacks til Microtiter Tallerkener kan bruges med alle frysermodeller.
  • En række hyldehøjder til rådighed
  • Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
  • Fremstillet af aluminium
Tekniske data
Produkttype Eco AluRack
Oversigt Til hylder 65 mm høje
Holder Plader (10)
Materiale Aluminium
Stillinger 10
Til brug med (udstyr) Til Mtp, kummefrysere
Mængde Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 135 x 92 x 665 mm
Bredde (metrisk) 92 mm
Højde (metrisk) 665 mm
Dybde (metrisk) 135 mm