Få mere at vide
Tenak™ Eco AluRack frysebokse, 50 mmH
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Æsker (16)
Æsker (20)
Æsker (24)
Æsker (25)
Array:
4 x 4
4 x 5
5 x 4
5 x 5
6 x 4
Dimensioner (L x B x H):
564 x 139 x 221 mm
564 x 139 x 276 mm
564 x 139 x 331 mm
683 x 139 x 221 mm
683 x 139 x 276 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Konstrueret af havvandsbestandigt aluminium
- Højde: 50 mm
- Bredde: 139 mm
- Kan bruges med alle frysermærker
- Sælges uden kryobokse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Opbevaringsboks til fryser |
| Array | 4 x 5 |
| Holder | Æsker (20) |
| Materiale | Aluminium |
| Stillinger | 20 |
| Stabelbar | Ja |
| Til brug med (udstyr) | Til Mtp, kummefrysere |
| Mængde | 1 hver |
| Dimensioner (L x B x H) | 683 x 139 x 221 mm |
| Bredde (metrisk) | 139 mm |
| Vis mere |