Få mere at vide
Tenak™ Eco AluRack frysebokse, 50 mmH
Artikelnummer. 12462520 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Æsker (16)
Æsker (20)
Æsker (24)
Æsker (25)
Array:
4 x 4
4 x 5
5 x 4
5 x 5
6 x 4
Dimensioner (L x B x H):
564 x 139 x 221 mm
564 x 139 x 276 mm
564 x 139 x 331 mm
683 x 139 x 221 mm
683 x 139 x 276 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12462520
Brand: Tenak™ TE11254
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer i enhver fryser og kan bruges med alle standard kryobokse. Tenak™ Eco AluRack frysebokse, 50 mmH tilbydes også inklusive standard hvide papkasser med 9 x 9 celledelere.
  • Konstrueret af havvandsbestandigt aluminium
  • Højde: 50 mm
  • Bredde: 139 mm
  • Kan bruges med alle frysermærker
  • Sælges uden kryobokse
Tekniske data
Produkttype Opbevaringsboks til fryser
Array 5 x 5
Holder Æsker (25)
Materiale Aluminium
Stillinger 25
Hylder 25
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) Til Mtp, kummefrysere
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B x H) 683 x 139 x 276 mm
Bredde (metrisk) 139 mm
Højde (metrisk) 276 mm
Højde (metrisk) hylde 50 mm
Dybde (metrisk) 683 mm