Få mere at vide
Tenak™ ECO AluRack til kummefrysere, 50 mm kassehøjde, med kasser
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Kasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af havvandsbestandigt aluminium
- Passer i enhver fryser og kan bruges med alle standard kryobokse
- Stativ kan bruges med alle frysermærker
- Inkluderer standard hvide papkasser med 9 x 9 celledelere
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Hvide papkasser, 9 x 9 celledelere |
| Oversigt | Havvandsbestandig |
| Holder | Kasser |
| Materiale | Aluminium |
| Stillinger | 9 |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 140 x 500 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm (kasse) |