Beskrivelse
- Fremstillet af havvandsbestandigt aluminium
- Passer i enhver fryser og kan bruges med alle standard kryobokse
- Stativ kan bruges med alle frysermærker
- Uden standard hvide papkasser
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Havvandsbestandig |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Holder | Æsker (20) |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 140 x 720 mm |
| Højde (metrisk) | 32 mm (kasse) |