missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Fremstillet af havvandsbestandigt aluminium
- Passer i enhver fryser og kan bruges med alle standard kryobokse
- Stativ kan bruges med alle frysermærker
- Uden standard hvide papkasser
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Havvandsbestandig |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Holder | Æsker (8) |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 140 x 280 mm |
| Højde (metrisk) | 32 mm (kasse) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?