Få mere at vide
Tenak™ Eco AluRack til kummefryser, til mikrotiterplader, 25 mm hyldehøjde
Shop alle TENAK produkterBeskrivelse
- Til brug i kummefrysere
- Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
- Konstrueret af aluminium
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Type | Fryseholder |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Holder | Mikrotiterplader (19) |
| Dimensioner (L x B x H) | 135 x 92 x 514 mm |
| Højde (metrisk) | 25 mm |