Få mere at vide
Tenak™ Eco AluRack til kummefryser, til mikrotiterplader, 25 mm hyldehøjde
Artikelnummer. 12468170 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Mikrotiterplader (11)
Mikrotiterplader (13)
Mikrotiterplader (17)
Mikrotiterplader (19)
Mikrotiterplader (21)
Mikrotiterplader (23)
Mikrotiterplader (27)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12468170
Brand: Tenak™ TE15132
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eco AluRack til kummefrysere er designet til at holde mikrotiterplader.
  • Til brug i kummefrysere
  • Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
  • Konstrueret af aluminium
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Fryseholder
Til brug med (udstyr) Bryst Frseezers
Holder Mikrotiterplader (13)
Dimensioner (L x B x H) 135 x 92 x 355 mm
Højde (metrisk) 25 mm