Learn More
Tenak™ Eco AluRack til kummefryser, til mikrotiterplader, 25 mm hyldehøjde
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Holder:
Mikrotiterplader (11)
Mikrotiterplader (13)
Mikrotiterplader (17)
Mikrotiterplader (19)
Mikrotiterplader (21)
Mikrotiterplader (23)
Mikrotiterplader (27)
Tamaño de la unidad:
Hver
Descripción
- Til brug i kummefrysere
- Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
- Konstrueret af aluminium
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale | Aluminium |
| Type | Fryseholder |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Holder | Mikrotiterplader (11) |
| Dimensioner (L x B x H) | 135 x 92 x 302 mm |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido