Få mere at vide
Tenak™ Eco AluRack til kummefryser, til mikrotiterplader, 25 mm hyldehøjde
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Mikrotiterplader (11)
Mikrotiterplader (13)
Mikrotiterplader (17)
Mikrotiterplader (19)
Mikrotiterplader (21)
Mikrotiterplader (23)
Mikrotiterplader (27)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug i kummefrysere
- Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
- Konstrueret af aluminium
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Type | Fryseholder |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Holder | Mikrotiterplader (27) |
| Dimensioner (L x B x H) | 135 x 92 x 673 mm |
| Højde (metrisk) | 25 mm |