Beskrivelse
- Indeholder 20 glasreagensglas
- Til brug med ECO 8, ECO 16, ECO 25
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Reagensglas |
| Til brug med (udstyr) | ECO 8/ECO 16/ECO25 |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 1 hver |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 14 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |