Få mere at vide
Sharpsguard™ Eco 7 Affaldsbeholder
Beskrivelse
- Sharpsguard™ eco 7 er en multifunktionsbeholder med et robust spandhåndtag til nem transport.
- Denne beholder leveres med bund og låg separat. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
- Den er designet til at passe sikkert og sikkert på vores POUDS™ beslag rækkevidde.
- Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5.80 L |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 248 mm |
| Farve | Gul |
| Højde (metrisk) | 207 mm |
| Vægt (metrisk) | 447 g |
| Til brug med (applikation) | Bortskaffelse ved forbrænding |
| Til brug med (udstyr) | POUDS™ Beslagsrække |