Få mere at vide
Velp Scientifica™ ECO 6 COD reagensglas, Pk af 3
Artikelnummer. 17129170 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
200 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17129170 200 ml
1 options
Artikelnummer. 17129170 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000145
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Velp Scientifica™ ECO 6 COD reagensglas til brug med ECO 6 Thermoreactor.
  • Til brug med ECO 6 Thermoreactor
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200 ml
Format Reagensglas
Inkluderer NS 29/32
Mængde 3 rør
Diameter (metrisk) Udvendig 42 mm