Få mere at vide
PCRmax Eco 48 Real-Time qPCR System 48 Well Block
Artikelnummer. 17453203
Skift visning
Indhold og opbevaring:
Pladedok, 48-brønds plader og tætninger
Artikelnummer. Indhold og opbevaring
17453203 Pladedok, 48-brønds plader og tætninger
1 options
Artikelnummer. 17453203 Leverandør PCRmax Leverandørnr. 9394700
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
De PCRmax Eco 48 bruger patenterede blok- og optiske teknologier til at levere ekstrem hastighed, følsomhed og datakvalitet.
De PCRmax Eco48 real-time PCR-system er en høj specifikation, økonomisk prissat real-time termisk cykler, der rummer en unik 48-brønds polypropylen PCR-plade, der bruger samme geometri som standard 384-brønds plader, men kun 1/8 af størrelsen. Dette gør det muligt for brugere at reducere qPCR-reagensvolumen dramatisk sammenlignet med traditionelle 96-brønds instrumenter, mens de stadig producerer et stærkt fluorescenssignal. Minimering af pladestørrelsen forbedrer også den termiske ensartethed betydeligt. Et minimum volumen på 5μ L er valideret, halverer reagensomkostningerne og gør mere effektiv brug af dyre og svære at erhverve skabelon-DNA-prøver.
Det brugervenlige Eco48-system leveres med to forskellige software. Eco Control driver enhedernes opsætning og eksperimentelle kørsler, mens Eco Study er analysepakken. Eco48-softwaren er åben licens og MIQE-kompatibel, så du kan installere den på så mange pc'er, du vil.
  • MIQE-kompatibel åben licenssoftware giver tillid ved publicering af data
  • Eco48 giver mulighed for enkel multipleksanalyse med op til fire farvestoffer på én gang
  • Hurtig cykling muliggør flere eksperimenter om dagen, alt sammen til en økonomisk pris
  • Eco48 er åben platform og kan bruge enhver kemi, farvestof eller PCR-reagens
  • Eco 48-systemet overvåger dataindsamlingen i realtid, hvilket giver forskere mulighed for at få adgang til køreevnen med det samme
  • Brugervenlig grænseflade giver forskere mulighed for nemt at se amplifikationsplot, smeltekurveanalyse og de analyserede resultater, herunder Cq-værdier, PCR-effektivitet, R2 og Y-intercept
Tekniske data
Blokformat Peltier-baseret
Termisk nøjagtighed ±0,25 °C
Temperaturområde (metrisk) 30 til 100 °C
Indhold og opbevaring Pladedok, 48-brønds plader og tætninger
Termisk ensartethed ±0,1 °C
Reaktionshastighed 40 min. Standard køretid
Spænding 100 til 240 V
Display Type PC eller bærbar interface
Oversigt Proprietær hul sølv/guldblok
Maks. Opvarmningshastighed (termisk blok) 5,5 °C/s