Få mere at vide
Sharpsguard™ Eco 3,75 Affaldsbeholder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7226443
Farve:
Gul
Orange
Artikelnummer. 17714854
Brand: Sharpsguard™ DD474OLR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den nye Sharpsguard™ eco 3.75 beholder, fremstillet af mindst 40 % genbrugsplast, der bruges til bortskaffelse af skarpe genstande, der ikke er blevet forurenet med medicin.
  • Sharpsguard™ eco 3.75 er en ideel beholder til skarpe genstande til almen brug, den giver maksimal kapacitet på minimal arbejdsplads.
  • Denne beholder leveres med bund og låg separat. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
  • Den er designet til at passe sikkert og sikkert på vores POUDS™ beslag rækkevidde.
  • Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2.98 L
Diameter (metrisk) Udvendig 176 mm
Farve Orange
Højde (metrisk) 221 mm
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 291 g