Få mere at vide
Sharpsguard™ Eco 3,75 Affaldsbeholder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17724854
Skift visning
Farve:
Gul
Orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17724854 Gul
17714854 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17724854 Leverandør Sharpsguard™ Leverandørnr. DD474YLR
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den nye Sharpsguard™ eco 3.75 beholder, fremstillet af mindst 40 % genbrugsplast, der bruges til bortskaffelse af skarpe genstande, der ikke er blevet forurenet med medicin.
  • Sharpsguard™ eco 3.75 er en ideel beholder til skarpe genstande til almen brug, den giver maksimal kapacitet på minimal arbejdsplads.
  • Denne beholder leveres med bund og låg separat. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
  • Den er designet til at passe sikkert og sikkert på vores POUDS™ beslag rækkevidde.
  • Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2.98 L
Diameter (metrisk) Udvendig 176 mm
Farve Gul
Højde (metrisk) 221 mm
Vægt (metrisk) 291 g
Emballage 1 hv.