Få mere at vide
Sharpsguard™ Eco 22ra Affaldsbeholder
Artikelnummer. 17794834
Skift visning
Farve:
Gul
Orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17794834 Orange
17704844 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17794834 Leverandør Sharpsguard™ Leverandørnr. DD440OLR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den nye Sharpsguard™ øko-beholdere, fremstillet af mindst 40 % genbrugsplast, der bruges til bortskaffelse af skarpe genstande, der ikke er blevet forurenet med medicin.
  • Sharpsguard™ eco 22ra har en begrænset adgangsåbning til brug i offentlige områder.
  • Denne beholder leveres med bund og låg separat. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
  • Den er designet til at passe sikkert og sikkert ind i vores POUDS™ mobilholdere og beslagsortiment.
  • Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 17.26 L
Lukketype Åbning med begrænset adgang
Lukningsfarve Orange
Diameter (metrisk) Udvendig 327 mm
Farve Orange
Højde (metrisk) 343 mm
Vægt (metrisk) 1035 g