Få mere at vide
Sharpsguard™ Eco 22ra Affaldsbeholder
Beskrivelse
- Sharpsguard™ eco 22ra har en begrænset adgangsåbning til brug i offentlige områder.
- Denne beholder leveres med bund og låg separat. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
- Den er designet til at passe sikkert og sikkert ind i vores POUDS™ mobilholdere og beslagsortiment.
- Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 17.26 L |
| Lukketype | Åbning med begrænset adgang |
| Lukningsfarve | Orange |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 327 mm |
| Farve | Gul |
| Højde (metrisk) | 343 mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Vægt (metrisk) | 1035 g |