Få mere at vide
Sharpsguard™ Eco 22 Affaldsbeholder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17744854
Farve:
Gul
Orange
Artikelnummer. 17744854
Brand: Sharpsguard™ DD475YLR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den nye Sharpsguard™ eco 22-beholder, fremstillet af mindst 40 % genbrugsplast, der bruges til bortskaffelse af skarpe genstande, der ikke er blevet forurenet med medicin.
  • Sharpsguard™ eco 22 er ideel til teatre, laboratorier og sluserum med store mængder farligt affald. Den brede åbning muliggør økonomisk og bekvem bortskaffelse af store genstande.
  • Denne beholder leveres med bund og låg separat. Detaljer om, hvordan du låser beholderen og holder brugerne og indholdet sikkert, kan findes på etiketten.
  • Den er designet til at passe sikkert og sikkert ind i vores POUDS™ mobilholdere og beslagsortiment.
  • Denne beholder er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces og er designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 17.86 L
Diameter (metrisk) Udvendig 327 mm
Farve Gul
Højde (metrisk) 343 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 943 g